1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6846-1G
PC6846-250MG
APOSPC6846-1GEA
272
EUR
APOSPC6846-1G
APOSPC6846-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Formel:
C₁₀H₁₂F₃N Siedepunkt: 79,5…80.5 °C (4 mm Hg) Dichte: 1,1 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 84 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07784290 CAS-Nummer: 885276-54-0 |