4-Chloro-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6847-100MG PC6847-1G
APOSPC6847-100MGEA 65.4 EUR
APOSPC6847-100MG APOSPC6847-1G
4-Chloro-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₄ClF₆NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00209304
CAS-Nummer: 306935-27-3