Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic acid 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxa-8-propoxynonanoic acid

PC6851-25G PC6851-5G PC6851-1G
APOSPC6851-25GEA 328 EUR
APOSPC6851-25G APOSPC6851-5G APOSPC6851-1G
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic acid 95%
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic acid
Formel: C₁₂HF₂₃O₅
Molecular Weight: 662,097 g/mol
Siedepunkt: 75…77 °C
Dichte: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236739
CAS-Nummer: 65294-16-8
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR