Perfluoro-3,5,6-trichlorohexanoic acid 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,2,3,4,4,5,6,6-Octafluoro-3,5,6-trichlorohexanoic acid, 3,5,6-Trichlorooctafluorohexanoic acid

PC6853-25G PC6853-5G
APOSPC6853-25GEA 911 EUR
APOSPC6853-25G APOSPC6853-5G
Perfluoro-3,5,6-trichlorohexanoic acid 95%
Perfluoro-3,5,6-trichlorohexanoic acid
Formel: C₆HCl₃F₈O₂
Molecular Weight: 363,417 g/mol
Siedepunkt: 133…135 °C (20 mm Hg)
Dichte: 1,86 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236081
CAS-Nummer: 2106-54-9
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR