2,3,3,3-Tetrafluoropropionamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6866-10G PC6866-25G PC6866-5G
APOSPC6866-10GEA 379 EUR
APOSPC6866-10G APOSPC6866-25G APOSPC6866-5G
2,3,3,3-Tetrafluoropropionamide 97%
2,3,3,3-Tetrafluoropropionamide
Formel: C₃H₃F₄NO
Molecular Weight: 145,056 g/mol
Schmelzpunkt: 52…54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00069119
CAS-Nummer: 1647-57-0