7-Iodoperfluoro-3-oxaheptanesulphonyl fluoride, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(4-Iodo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluorobutoxy)-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulphonyl fluoride
PC6876-1G PC6876-250MG PC6876-5G
APOSPC6876-1GEA 281 EUR
APOSPC6876-1G APOSPC6876-250MG APOSPC6876-5G
7-Iodoperfluoro-3-oxaheptanesulphonyl fluoride, tech
7-Iodoperfluoro-3-oxaheptanesulphonyl fluoride
Formel: C₆F₁₃IO₃S
Molecular Weight: 526.011 g/mol
Siedepunkt: 87 °C (70 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07778619
CAS-Nummer: 67990-76-5
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable