2,3-Difluoro-4-methylphenacyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Bromo-2',3'-difluoro-4'-methylacetophenone, 2-Bromo-1-(2,3-difluoro-4-methylphenyl)ethan-1-one
PC6884-1G PC6884-250MG
APOSPC6884-1GEA 1050 EUR
APOSPC6884-1G APOSPC6884-250MG
2,3-Difluoro-4-methylphenacyl bromide
2,3-Difluoro-4-methylphenacyl bromide
Formel: C₉H₇BrF₂O
Molecular Weight: 249.052 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD14581695
CAS-Nummer: 1221684-44-1
UN: 1759
ADR: 8 III