1,3-Bis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)propan-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,3-Bis[(2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl)oxy]propan-2-ol
PC6899-25G
PC6899-5G
APOSPC6899-25GEA
503
EUR
APOSPC6899-25G
APOSPC6899-5G
1,3-Bis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)propan-2-ol
1,3-Bis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)propan-2-ol
Formel:
C₁₃H₁₂F₁₆O₃ Molecular Weight: 520.207 g/mol Siedepunkt: 178 °C (0.8 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00337849 CAS-Nummer: 929080-18-2 |