1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulphonic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexane-1-sulphonic acid
PC6901-1G
PC6901-250MG
APOSPC6901-1GEA
720
EUR
APOSPC6901-1G
APOSPC6901-250MG
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulphonic acid
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulphonic acid
Formel:
C₆H₅F₉O₃S Molecular Weight: 328,153 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14581696 CAS-Nummer: 757124-72-4 UN: 3261 ADR: 8,II |