4,5,5,5-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-enoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Perfluoroisopropyl)acrylic acid, 3-(Heptafluoroprop-2-yl)prop-2-enoic acid
PC6932L-1G PC6932L-5G PC6932L-25G
APOSPC6932L-1GEA 36.4 EUR
APOSPC6932L-1G APOSPC6932L-5G APOSPC6932L-25G
4,5,5,5-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-enoic acid 95%
4,5,5,5-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-enoic acid
Formel: C₆H₃F₇O₂
Molecular Weight: 240.076 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09998187
CAS-Nummer: 243139-64-2
UN: 3261
ADR: 8 III