N-(Oct-1-yl)-perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-Octyl-2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propoxy]propanamide
PC6939-5G
APOSPC6939-5GEA 236 EUR
APOSPC6939-5G
N-(Oct-1-yl)-perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanamide
N-(Oct-1-yl)-perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanamide
Formel: C₁₇H₁₈F₁₇NO₃
Molecular Weight: 607,303 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00310125
CAS-Nummer: 340037-41-4