1H,1H-Heptadecafluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxanonan-1-ol)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-[2-(Heptafluoropropoxy)-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy]-2,3,3,3-tetrafluoropropan-1-ol, 1H,1H-Perfluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxanonan-1-ol)
PC6944-1G PC6944-25G PC6944-5G
APOSPC6944-1GEA 43.5 EUR
APOSPC6944-1G APOSPC6944-25G APOSPC6944-5G
1H,1H-Heptadecafluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxanonan-1-ol)
1H,1H-Heptadecafluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxanonan-1-ol)
Formel: C₉H₃F₁₇O₃
Molecular Weight: 482,091 g/mol
Siedepunkt: 155…156 °C
Dichte: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00339457
CAS-Nummer: 14548-74-4