2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid 96+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, [2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]boronic acid
PC6952-5G PC6952-1G PC6952-25G
APOSPC6952-5GEA 438 EUR
APOSPC6952-5G APOSPC6952-1G APOSPC6952-25G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid 96+%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formel: C₇H₄BF₅O₂
Molecular Weight: 225,908 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD14892600
CAS-Nummer: 2096332-61-3