4-Amino-2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline, 2-Amino-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene
PC6958-1G PC6958-250MG
APOSPC6958-1GEA 145 EUR
APOSPC6958-1G APOSPC6958-250MG
4-Amino-2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
4-Amino-2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₄F₄N₂O₂
Molecular Weight: 224,112 g/mol
Schmelzpunkt: 137…140 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09907681
CAS-Nummer: 428871-73-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III