1H,1H,6H-Decafluorohexan-1-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6969-1G PC6969-5G
APOSPC6969-1GEA 115 EUR
APOSPC6969-1G APOSPC6969-5G
1H,1H,6H-Decafluorohexan-1-ol 98%
1H,1H,6H-Decafluorohexan-1-ol
Formel: C₆H₄F₁₀O
Molecular Weight: 282,079 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01025150
CAS-Nummer: 60838-60-0