5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC6981-5G
PC6981-25G
APOSPC6981-5GEA
45.9
EUR
APOSPC6981-5G
APOSPC6981-25G
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₂H₁₅BBrFO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09260441 CAS-Nummer: 942069-51-4 |