(1E)-1H-Pentafluoroprop-1-ene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: E-HFC-1225ye, (1E)-1,2,3,3,3-Pentafluoroprop-1-ene
PC6994-25G PC6994-5G
APOSPC6994-25GEA 1350 EUR
APOSPC6994-25G APOSPC6994-5G
(1E)-1H-Pentafluoroprop-1-ene
(1E)-1H-Pentafluoroprop-1-ene
Formel: C₃HF₅
Molecular Weight: 132.032 g/mol
Siedepunkt: –11…–9 °C
Dichte: 1.336 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02262202
CAS-Nummer: 5595-10-8
UN: 3163
ADR: 2.2