1,1,3-Trichlorotrifluoroacetone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7040-25G PC7040-5G
APOSPC7040-25GEA 453 EUR
APOSPC7040-25G APOSPC7040-5G
1,1,3-Trichlorotrifluoroacetone 97%
1,1,3-Trichlorotrifluoroacetone
Formel: C₃Cl₃F₃O
Molecular Weight: 215.386 g/mol
Siedepunkt: 84.5 °C (760 mm Hg)
Schmelzpunkt: 44415 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039321
CAS-Nummer: 79-52-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III