2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7112-1G PC7112-5G PC7112-25G
APOSPC7112-1GEA 34.8 EUR
APOSPC7112-1G APOSPC7112-5G APOSPC7112-25G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₇H₆BrF₃N₂·ClH
Molecular Weight: 291,496 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094412
CAS-Nummer: 529512-78-5