3-Cyano-1,2-dihydro-1-(4-fluorophenyl)-2-oxopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC7132-1G PC7132-250MG
APOSPC7132-1GEA 379 EUR
APOSPC7132-1G APOSPC7132-250MG
3-Cyano-1,2-dihydro-1-(4-fluorophenyl)-2-oxopyridine
3-Cyano-1,2-dihydro-1-(4-fluorophenyl)-2-oxopyridine
Formel: C₁₂H₇FN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258781
CAS-Nummer: 929000-74-8