4-Hydroxy-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Methyl-8-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
PC7148-1G PC7148-250MG
APOSPC7148-1GEA 201 EUR
APOSPC7148-1G APOSPC7148-250MG
4-Hydroxy-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
4-Hydroxy-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₈F₃NO
Molecular Weight: 227.183 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00100260
CAS-Nummer: 140908-88-9