Methyl perfluoro(5-methyl-4,7-dioxanon-8-enoate) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC7156-1G
PC7156-5G
APOSPC7156-1GEA
145
EUR
APOSPC7156-1G
APOSPC7156-5G
Methyl perfluoro(5-methyl-4,7-dioxanon-8-enoate) 95%
Methyl perfluoro(5-methyl-4,7-dioxanon-8-enoate)
Formel:
C₉H₃F₁₃O₄ Siedepunkt: 151 °C Dichte: 1,592 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08460494 CAS-Nummer: 63863-43-4 UN: 1760 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...