2-(4-Chlorophenyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC7158-1G PC7158-5G
APOSPC7158-1GEA 132 EUR
APOSPC7158-1G APOSPC7158-5G
2-(4-Chlorophenyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
2-(4-Chlorophenyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
Formel: C₁₀H₆ClF₃N₂
Molecular Weight: 246,616 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08460500
CAS-Nummer: 33469-15-7