2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: [3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methylamine
PC7173-1G PC7173-250MG PC7173-5G
APOSPC7173-1GEA 232 EUR
APOSPC7173-1G APOSPC7173-250MG APOSPC7173-5G
2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₇F₃N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07375385
CAS-Nummer: 886371-24-0