2-Amino-7-fluoro-3-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Fluoro-3-methylquinolin-2-amine, 2-Amino-7-fluoro-3-methyl-1-azanaphthalene
PC7195-1G
PC7195-250MG
APOSPC7195-1GEA
582
EUR
APOSPC7195-1G
APOSPC7195-250MG
2-Amino-7-fluoro-3-methylquinoline
2-Amino-7-fluoro-3-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₉FN₂ Molecular Weight: 176.19 g/mol Schmelzpunkt: 203…206 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00272513 CAS-Nummer: 203506-29-0 |