1-Fluoropropan-2-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Fluoro-2-hydroxypropane
PC7229-1G PC7229-5G
APOSPC7229-1GEA 183 EUR
APOSPC7229-1G APOSPC7229-5G
1-Fluoropropan-2-ol 97%
1-Fluoropropan-2-ol
Formel: C₃H₇FO
Molecular Weight: 78,085 g/mol
Siedepunkt: 107…108 °C
Dichte: 1,021 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039620
CAS-Nummer: 430-50-2
UN: 1987
ADR: 3,III