2,5-Difluoro-DL-phenylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Amino(2,5-difluorophenyl)acetic acid, 2-Amino-2-(2,5-difluorophenyl)ethanoic acid
PC7231-1G
PC7231-5G
PC7231-10G
APOSPC7231-1GEA
337
EUR
APOSPC7231-1G
APOSPC7231-5G
APOSPC7231-10G
2,5-Difluoro-DL-phenylglycine
2,5-Difluoro-DL-phenylglycine
Formel:
C₈H₇F₂NO₂ Molecular Weight: 187,143 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02662504 CAS-Nummer: 243448-17-1 |