Methyl 3-(cyclopropylamino)-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: {[2-(2,4-Dichloro-5-fluorobenzoyl)-3-methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]amino}cyclopropane, Methyl 3-(cyclopropylamino)-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)prop-2-enoate
PC7235-100G PC7235-25G PC7235-5G
APOSPC7235-100GEA 418 EUR
APOSPC7235-100G APOSPC7235-25G APOSPC7235-5G
Methyl 3-(cyclopropylamino)-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate
Methyl 3-(cyclopropylamino)-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate
Formel: C₁₄H₁₂Cl₂FNO₃
Molecular Weight: 332,154 g/mol
Schmelzpunkt: 150…154 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02683487
CAS-Nummer: 105392-26-5