1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7237-5G PC7237-1G
APOSPC7237-5GEA 0 EUR
APOSPC7237-5G APOSPC7237-1G
1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine 97%
1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine
Formel: C₁₃H₁₉FN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094420
CAS-Nummer: 91940-44-2