1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-methylbutan-3-ol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7242-1G PC7242-250MG PC7242-5G
APOSPC7242-1GEA 358 EUR
APOSPC7242-1G APOSPC7242-250MG APOSPC7242-5G
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-methylbutan-3-ol
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-methylbutan-3-ol
Formel: C₅H₇F₅O
Molecular Weight: 178,1 g/mol
Siedepunkt: 90…92 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00069121
CAS-Nummer: 374-46-9
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR