[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]methanesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Trifluoromethoxy)benzylsulphonyl chloride, [2-(trifluoromethoxy)phenyl]methanesulphonyl chloride
PC7251-1G PC7251-250MG
APOSPC7251-1GEA 261 EUR
APOSPC7251-1G APOSPC7251-250MG
[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]methanesulphonyl chloride
[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]methanesulphonyl chloride
Formel: C₈H₆ClF₃O₃S
Molecular Weight: 274.645 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09749658
CAS-Nummer: 116827-38-4
UN: 3261
ADR: 8 III