Methyl 1,6-dihydro-1-(4-fluorophenyl)-6-oxopyridine-3-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Fluoro-4-[5-(methoxycarbonyl)-2-oxopyridin-1(2H)-yl]benzene, 1,2-Dihydro-1-(4-fluorophenyl)-5-(methoxycarbonyl)-2-oxopyridine
PC7268-1G PC7268-250MG
APOSPC7268-1GEA 452 EUR
APOSPC7268-1G APOSPC7268-250MG
Methyl 1,6-dihydro-1-(4-fluorophenyl)-6-oxopyridine-3-carboxylate 97%
Methyl 1,6-dihydro-1-(4-fluorophenyl)-6-oxopyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₀FNO₃
Molecular Weight: 247,222 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258783
CAS-Nummer: 929000-81-7