1,2-Dihydro-1-(4-fluorophenyl)-2-oxopyridine-4-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC7273-1G PC7273-250MG PC7273-100MG
APOSPC7273-1GEA 0 EUR
APOSPC7273-1G APOSPC7273-250MG APOSPC7273-100MG
1,2-Dihydro-1-(4-fluorophenyl)-2-oxopyridine-4-carbonitrile 98%
1,2-Dihydro-1-(4-fluorophenyl)-2-oxopyridine-4-carbonitrile
Formel: C₁₂H₇FN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258782
CAS-Nummer: 929000-78-2