1H,1H,10H,10H-Hexadecafluorodecane-1,10-diyl bis(2-propylpentanoate)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7286-25G
PC7286-5G
APOSPC7286-25GEA
102
EUR
APOSPC7286-25G
APOSPC7286-5G
1H,1H,10H,10H-Hexadecafluorodecane-1,10-diyl bis(2-propylpentanoate)
1H,1H,10H,10H-Hexadecafluorodecane-1,10-diyl bis(2-propylpentanoate)
Formel:
C₂₆H₃₄F₁₆O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08059546 CAS-Nummer: 544446-07-3 |