1,1,2-Trifluoro-2-chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
PC7292D-1G
PC7292D-5G
APOSPC7292D-1GEA
79.9
EUR
APOSPC7292D-1G
APOSPC7292D-5G
1,1,2-Trifluoro-2-chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
1,1,2-Trifluoro-2-chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
Formel:
C₄H₃ClF₆O Molecular Weight: 216.509 g/mol Siedepunkt: 81 °C Dichte: 1.532 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00236120 CAS-Nummer: 25364-98-1 |