4-Bromo-2-fluorobenzaldoxime 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7368-1G PC7368-5G
APOSPC7368-1GEA 180 EUR
APOSPC7368-1G APOSPC7368-5G
4-Bromo-2-fluorobenzaldoxime 98%
4-Bromo-2-fluorobenzaldoxime
Formel: C₇H₅BrFNO
Molecular Weight: 218.023 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143262
CAS-Nummer: 202865-64-3