2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)propane
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Bromo-2-fluoro-1-isopropoxybenzene
PC7409-1G
PC7409-5G
PC7409-10G
APOSPC7409-1GEA
36.4
EUR
APOSPC7409-1G
APOSPC7409-5G
APOSPC7409-10G
2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)propane
2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)propane
Formel:
C₉H₁₀BrFO Molecular Weight: 233,078 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00070760 CAS-Nummer: 202865-80-3 |