5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Hydroxymethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
PC7488-1G PC7488-500MG
APOSPC7488-1GEA 412 EUR
APOSPC7488-1G APOSPC7488-500MG
5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole
5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole
Formel: C₆H₆F₃NOS
Molecular Weight: 197,178 g/mol
Schmelzpunkt: 83…85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09264553
CAS-Nummer: 1000339-72-9