(1S)-1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)ethanamine
PC7515-1G
PC7515-250MG
APOSPC7515-1GEA
295
EUR
APOSPC7515-1G
APOSPC7515-250MG
(1S)-1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine 95%
(1S)-1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine
Formel:
C₉H₁₀F₃NO Molecular Weight: 205.177 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08057413 CAS-Nummer: 951247-75-9 |