3-Acetyl-5-bromo-2-fluoropyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7516-1G PC7516-25G PC7516-5G
APOSPC7516-1GEA 0 EUR
APOSPC7516-1G APOSPC7516-25G APOSPC7516-5G
3-Acetyl-5-bromo-2-fluoropyridine 98%
3-Acetyl-5-bromo-2-fluoropyridine
Formel: C₇H₅BrFNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12024449
CAS-Nummer: 1111637-74-1