4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Bromomethyl)-5-(methylsulphonyl)benzotrifluoride, 4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone, 1-(Bromomethyl)-4-(methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
PC7521-1G
PC7521-5G
PC7521-10G
APOSPC7521-1GEA
290
EUR
APOSPC7521-1G
APOSPC7521-5G
APOSPC7521-10G
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel:
C₉H₈BrF₃O₂S Molecular Weight: 317.123 g/mol Schmelzpunkt: 121…123 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16606069 CAS-Nummer: 934557-65-0 UN: 3261 ADR: 8 III |