(1S)-1-(4-Fluorophenyl)-N-methylethylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1S)-1-(4-Fluorophenyl)-N-methylethanamine
PC7545-100MG
PC7545-1G
PC7545-250MG
APOSPC7545-100MGEA
115
EUR
APOSPC7545-100MG
APOSPC7545-1G
APOSPC7545-250MG
(1S)-1-(4-Fluorophenyl)-N-methylethylamine 98%
(1S)-1-(4-Fluorophenyl)-N-methylethylamine
Formel:
C₉H₁₂FN Molecular Weight: 153.197 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07779100 CAS-Nummer: 672906-67-1 |