4-Bromo-1,1,1,3,3-pentafluorobutane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,2,4,4,4-Pentafluorobutyl bromide
PC7567-250MG
APOSPC7567-250MGEA
115
EUR
APOSPC7567-250MG
4-Bromo-1,1,1,3,3-pentafluorobutane 97%
4-Bromo-1,1,1,3,3-pentafluorobutane
Formel:
C₄H₄BrF₅ Molecular Weight: 226,971 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08460470 CAS-Nummer: 933600-79-4 |