Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(Methoxycarbonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-3-sulphonyl chloride
PC7614-250MG
APOSPC7614-250MGEA
0
EUR
APOSPC7614-250MG
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
Formel:
C₁₃H₈ClF₃O₄S₂ Molecular Weight: 384,778 g/mol Schmelzpunkt: 68…70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02090166 CAS-Nummer: 306935-98-8 |