3,5-Difluoro-2-nitroanisole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,5-Difluoro-3-methoxy-2-nitrobenzene, 3,5-Difluoro-2-nitrophenyl methyl ether
PC7672-1G
PC7672-250MG
PC7672-5G
APOSPC7672-1GEA
102
EUR
APOSPC7672-1G
APOSPC7672-250MG
APOSPC7672-5G
3,5-Difluoro-2-nitroanisole
3,5-Difluoro-2-nitroanisole
Formel:
C₇H₅F₂NO₃ Molecular Weight: 189,116 g/mol Schmelzpunkt: 59,5…59.9 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11865203 CAS-Nummer: 66684-61-5 |