2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Bis(trifluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
PC7695-1G
PC7695-5G
APOSPC7695-1GEA
200
EUR
APOSPC7695-1G
APOSPC7695-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole
Formel:
C₉H₃ClF₆N₂ Molecular Weight: 288,577 g/mol Schmelzpunkt: 154…156 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12547949 CAS-Nummer: 1209789-75-2 |