6-Methyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7697-1G
PC7697-5G
APOSPC7697-1GEA
343
EUR
APOSPC7697-1G
APOSPC7697-5G
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel:
C₉H₇F₃N₂ Molecular Weight: 200.16 g/mol Schmelzpunkt: 185…186 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00457964 CAS-Nummer: 399-77-9 |