6-Bromo-3-ethoxy-2-fluorobenzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(6-Bromo-3-ethoxy-2-fluorophenyl)boronic acid
PC7702-1G
PC7702-5G
APOSPC7702-1GEA
125
EUR
APOSPC7702-1G
APOSPC7702-5G
6-Bromo-3-ethoxy-2-fluorobenzeneboronic acid 98%
6-Bromo-3-ethoxy-2-fluorobenzeneboronic acid
Formel:
C₈H₉BBrFO₃ Molecular Weight: 262,869 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09475871 CAS-Nummer: 871126-14-6 |