5-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Bromo-2-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC7725-5G PC7725-1G PC7725-25G
APOSPC7725-5GEA 29 EUR
APOSPC7725-5G APOSPC7725-1G APOSPC7725-25G
5-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
5-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₃BrClFO₂S
Molecular Weight: 273,507 g/mol
Schmelzpunkt: 61…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09763690
CAS-Nummer: 339370-40-0
UN: 3261
ADR: 8,II