2-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7745-1G PC7745-5G
APOSPC7745-1GEA 132 EUR
APOSPC7745-1G APOSPC7745-5G
2-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride, tech
2-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₃BrClFO
Molecular Weight: 237.454 g/mol
Schmelzpunkt: 20…22 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094438
CAS-Nummer: 111771-13-2
UN: 3265
ADR: 8 III